Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 2
Code produit 11964369
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
120 lames
20/boîte
Conditionnement:
120 pièces
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11964369 20/boîte 20 pièces
11954339 120 lames 120 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11964369 Fournisseur Liofilchem™ Code fournisseur 525272
Rose Bengal CAF Agar and Neutralizing / PCA and TTC and Neutralizing Flex Dip-slide with a selective medium for detection of yeasts and moulds and a non selective medium for total bacterial count.
LAMELLE POUR L’EXAMEN DES ALIMENTS PENTA :
GÉLOSE VRGB / GÉLOSE ROSE BENGALE CAF / TSA + TTC / GÉLOSE AU CÉTRIMIDE / GÉLOSE VOGEL JOHNSON
  • entérobactéries
  • levures et moisissures
  • numération de la flore totale
  • Pseudomonas spp.
  • staphylocoques
Spécification
Type de couvercle À vis
Certifications/Conformité BD DIFCO
Origine de la fabrication Italy
Type de milieu Gélose
Type de produit Lame de gélose PCA / rose bengale
Stérilité Non stérile
Classe d’organisme cible Eukaryotic Microorganism, Fungi, Gram-positive Organisms, Fungi
À utiliser avec (équipement) Incubateur
Conditions d’incubation 10 et 25°C
Quantité 20/boîte
Espèces Bactéries, levures, moisissures, Levures, Moisissures