missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 5
Description
Lame gélosée prête à l'emploi
• Pour surface ou liquide
• 2 déterminations par lame
• Flexible pour contrôle de surface
• Flacon stérile à bouchon vissant et lame gélosée attenante, 1 milieu différent sur chaque face
• Presser la lame sur la surface ou l'immerger dans le liquide à contrôler
• Refermer le flacon et incuber
• A conserver entre +10 et +25°C
• Durée de vie de 9 mois
• Coliformes totaux/entérobactéries streptocoques fécaux
• Lame gélosée VRBG/bile esculine
• Pour surface ou liquide
• 2 déterminations par lame
• Flexible pour contrôle de surface
• Flacon stérile à bouchon vissant et lame gélosée attenante, 1 milieu différent sur chaque face
• Presser la lame sur la surface ou l'immerger dans le liquide à contrôler
• Refermer le flacon et incuber
• A conserver entre +10 et +25°C
• Durée de vie de 9 mois
• Coliformes totaux/entérobactéries streptocoques fécaux
• Lame gélosée VRBG/bile esculine
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 18593:2004 |
| Contenu et stockage | 10°C to 25°C |
| Détecte | Enterobacteriaceae Count, Faecal Streptococci |
| Format | Slide |
| Origine de la fabrication | Italy |
| Type de produit | Contact Slide |
| Stérilité | Non stérile |
| Classe d’organisme cible | Gram-negative Bacteria, Coliforms, Gram-positive Cocci |
| Formule | VRBG Agar, Neutralizing/Bile Aesculin Agar, Neutralizing |
| À utiliser avec (application) | For Enterobacteriaceae Count and Faecal Streptococci Detection |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?