Learn More
Liofilchem™ Contact Slide 8
Code produit 11944299
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 lames
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11944299 20 lames 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11944299 Fournisseur Liofilchem™ Code fournisseur 525622
PCA and TTC and Neutralizing / VRBL Agar and Neutralizing Flex Dip-slide with a selective medium for detection of coliforms and a non selective medium for total bacterial count.
Lame gélosée prête à l'emploi
• Pour surface ou liquide
• 2 déterminations par lame
• Flexible pour contrôle de surface
• Flacon stérile à bouchon vissant et lame gélosée attenante, 1 milieu différent sur chaque face
• Presser la lame sur la surface ou l'immerger dans le liquide à contrôler
• Refermer le flacon et incuber
• A conserver entre +10 et +25°C
• Durée de vie de 9 mois
• Flore totale/coliformes
• Lame gélosée PCA/VRBL
Spécification
Certifications/Conformité ISO 18593:2004
Contenu et stockage 10 à 25°C
Détecte Numération des bactéries coliformes
Format Slide
Origine de la fabrication Italy
Type de produit Contact Slide
Stérilité Non stérile
Classe d’organisme cible Coliforms, Gram-positive Organisms, Coliforms
Formule PCA +, TTC +, gélose neutralisante/VRBL +, neutralisant
À utiliser avec (application) Pour la numération des germes et la détection d’organismes coliformes
Conditions d’incubation À 36 ± 1°C pour une durée de 24 à 48 heures
Temps d’incubation 24 à 48 heures
Quantité 20 lames
État réglementaire ISO 18593:2004
Type de lame Flex