Learn More
Macherey-Nagel™ Récipient
Code produit 12460380 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
45 mm
50 mm
Positions:
49
81
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Positions Conditionnement
12460380 50 mm 49 1 pièce
12450380 45 mm 81 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12460380 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 702515
En stock
Spécification
Bouchon inclus Oui
Couleur Bleu
Positions 49
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec les flacons à sertir et à col vissant N 13
Quantité 1/boîte
Longueur (métrique) 130 mm
Comprend Couvercle transparent
Type de produit Récipient
Hauteur (métrique) 50 mm
Largeur (métrique) 130 mm