Learn More
Buerkle™ Fil de conteneur
Code produit 31188862 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Fil de conteneur Conteneurs Bürkle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement)
31188862 Fil de conteneur Conteneurs Bürkle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31188862 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34400034
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    155.56€ / 1 pièces
    Économisez 101.44€
    39% de réduction
Expédition estimée: 29-12-2026
Nous installerons le connecteur de conteneur directement dans le conteneur pour vous. Les connecteurs filetés sont possibles partout. Veuillez indiquer la position exacte sur le conteneur, le cas échéant.
  • Filetage : G 3/4 Zoll
  • Version : Fil de discussion externe
  • Peut être monté sur tous les Buerkle conteneurs rectangulaires et ronds
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Couvercle du réservoir
À utiliser avec (équipement) Fil de conteneur Conteneurs Bürkle