Learn More
Sampling Systems™ Conteneurs à fond incliné
Code produit 17952132 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 l
100 l
200 l
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17952132 100 l 1 pièce
17902112 50 l 1 pièce
17922112 200 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17952132 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur A616100
Expédition estimée: 28-12-2026
Cette gamme de conteneurs à fond incliné assure un drainage complet du matériau et comprend une virole à la base pour faciliter la vidange. Ces contenants possèdent une finition polie miroir pour un nettoyage facile.
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L
  • Comprend un couvercle, une pince et un joint en silicone
  • Autres sceaux disponibles
  • Les poignées facilitent le transport
Spécification
Type de produit Fût
Capacité (impériale) 26,4 gal
Capacité (métrique) 100 l
Couleur Argent
À utiliser avec (application) Conservation des liquides
Matériau Acier inoxydable (316L)