Learn More
Contec™ Lingettes spéciales pour salles blanches Delta™ Amplitude™, classe ISO 5
BIOPHARMA
Code produit 16605514 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Conditionnement:
1200 pièces
2400 pièces
3600 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16605514 12 x 12 in 2400 pièces
17733457 4 x 4 in (10,16 x 10,16 cm) 1200 pièces
16496820 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 3600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16605514 Fournisseur Contec™ Code fournisseur AMDE0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    712.00€
    635.74€ / 2400 pièces
    Économisez 76.26€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-02-2027
Nettoyez les produits optiques délicats tels que les lentilles et les miroirs. Les lingettes pour salles blanches spécialisées Contec™ Amplitude™ Delta™, de classe ISO 5, sont compatibles avec les solutions de nettoyage et de désinfection courantes. Le matériau de construction en fibre synthétique n’est pas abrasif avec de faibles niveaux de particules et de substances extractibles.
  • Extrêmement douces et propres
  • Faibles niveaux de particules et de matières extractibles
  • Texture non abrasive
  • À utiliser pour le nettoyage des produits délicats
  • Essuyez les produits avant de les introduire dans la salle blanche
  • Faites à 100 % en polyester non tissé, hydroenchevêtré pour assurer une propreté, une résistance et une durabilité exceptionnelles
  • Idéales pour une utilisation avec des solvants
  • Double emballage pour préserver l’intégrité du produit
Informations sur la commande
Poids de base, 68g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Matériau Fibre synthétique
Compatibilité Solutions de nettoyage et de désinfection courantes
Certifications/Conformité Classe ISO 5
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Salle blanche