Learn More
Contec™ Lingettes pour salles blanches Anticon™ Gold Sorb
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 30259549 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
9 x 9 in (23 x 23 cm)
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Quantité d’emballage:
150/Sachet, 8 Sachets/Carton
2 Sachets de 75 lingettes, empilés
25/Sachets, 40 Sachets/Carton
50 Sachets
75/Sachet, 8 Sachets/Carton, doublement ensaché
Qualité:
A/B
C/ D
C/D
Conditionnement:
1000 pièces
1200 pièces
400 pièces
Code produit. 30259549
Marque: Contec™ 492238960
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Associent les performances des fils de microfibre et celles des fils de polyester pour des capacités d’essuyage et d’adsorption supérieures. Les lingettes pour salle blanche Contec™ Anticon™ Gold Sorb sont dotées de bords soudés exclusifs qui permettent d’utiliser toute la surface d’essuyage sans risquer d’endommager les surfaces délicates.
  • Associent les performances de la microfibre et du polyester pour des capacités d’essuyage et d’adsorption supérieures
  • Pas de bordures abrasives, ce qui rend les lingettes particulièrement adaptées au nettoyage des composants sensibles, tels que ceux utilisés en optique
  • Les bords soudés limitent la libération de particules et de fibres.
  • La microfibre unique assure une élimination supérieure des résidus et des particules même lorsqu’elle est sèche.
  • Capacité d’absorption élevée et taux d’adsorption rapide pour un meilleur contrôle des déversements
  • Blanchies en salle blanche
  • Testées conformément aux pratiques recommandées par l’IEST sur l’évaluation des matériaux d’essuyage pour les environnements critiques
  • Lingettes de 12 x 12 po. disponibles en version stérile 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 31 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 31 cm
Matériau Polyester
Absorbance Intrinsèque : 3,37ml/g
Extrinsèque : 500ml/m2
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 148 g/m2.
Certifications/Conformité Classe ISO 3 à 5
Couleur Blanc
Structure Tricot interlock
Jetable Usage unique
Bords Scellé
Dimensions (L x l) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
À utiliser avec (application) Ultra propreté et haut pouvoir absorbant
Quantité d’emballage 25/Sachets, 40 Sachets/Carton
Épaisseur 1 pli
Stérilité Stérile
Qualité A/B