Learn More
Contec™ Essoreuses et cadres pour seaux
BIOPHARMA
Code produit 15552691 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Serpillères plates Contec™ VertiKlean MAX™ ou QuickTask™ ; à utiliser avec des seaux de 5 gal. (20 L) ou 6,5 gal. (25 L)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15552691 Serpillères plates Contec™ VertiKlean MAX™ ou QuickTask™ ; à utiliser avec des seaux de 5 gal. (20 L) ou 6,5 gal. (25 L) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15552691 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 2756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.00€
    778.55€ / 1 pièces
    Économisez 116.45€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
À utiliser avec les systèmes à seaux et serpillères Contectrade;. Les essoreuses et cadres pour seaux Contectrade; sont disponibles dans trois styles pour s’adapter au système de serpillère Contectrade; choisi.
À utiliser avec les systèmes à seaux et serpillères Contec™. Les essoreuses et cadres pour seaux Contec™ sont disponibles dans trois styles pour s’adapter au système de serpillère Contec™ choisi.
ulliDivers styles d’essoreuses : descendantes, plates ou courbes/liliDisponibles en PP ou en acier inox/liliIdéal pour les salles blanches et les environnements contrôlés avec de petits autoclaves ou un espace de stockage limité/liliChoisissez l’essoreuse adaptée à votre serpillère/li/ulpnbsp;/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Idéal pour les salles blanches et les environnements contrôlés
À utiliser avec (équipement) Serpillères plates Contec™ VertiKlean MAX™ ou QuickTask™ ; à utiliser avec des seaux de 5 gal. (20 L) ou 6,5 gal. (25 L)
Comprend Essoreuse pour serpillères plates, en acier inox