Learn More
Contec™ Écouvillons en polyester scellé CONSTIX™
BIOPHARMA
Code produit 15431363 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
152,4mm
Matériau de la poignée:
Polypropylène
Matériau de la pointe:
Mousse de polyester tricoté
Tissu pour salle blanche en polynit polyester
Largeur (métrique) de la pointe:
6,4mm
10,2mm
Conditionnement:
50 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Matériau de la poignée Matériau de la pointe Largeur (métrique) de la pointe Conditionnement
15431363 152,4mm Polypropylène Mousse de polyester tricoté 10,2mm 50 pièces
12967415 152,4mm Polypropylène Tissu pour salle blanche en polynit polyester 6,4mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15431363 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SP3
Expédition estimée: 28-12-2026
Fabriqué à partir de Polynit Tissu en polyester pour salle blanche ou tissu en polyester non tissé pour des niveaux de résidus et de particules exceptionnellement bas. CONSTIX™ Les écouvillons en polyester scellés sont idéaux pour une utilisation avec des solvants agressifs tels que l'acétone, le trichloroéthane et les acides nitrique et sulfurique.
  • Idéaux pour les applications avec sensibilité critique à la contamination
  • Tête en tissu polyester Polynit pour salle blanche scellée à une poignée en acétal Delrin
  • Résistants aux solvants agressifs
  • Matériau de la tête en ma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (impériale) de la poignée 0,12 in
Longueur (impériale) 6 in
À utiliser avec (application) Idéaux pour les applications avec sensibilité critique à la contamination, utilisation avec des solvants agressifs tels que l’acétone, le trichloroéthane, et les acides nitrique et sulfurique
Type de produit Écouvillon
Diamètre (métrique) de la poignée 3 mm
Longueur (métrique) 152,4mm
Longueur (impériale) de la poignée 5 in
Longueur (métrique) de la poignée 127 mm
Matériau Maille polyester
Forme Tête rectangulaire
Longueur (impériale) de la pointe 1 po
Longueur (métrique) de la pointe 25,4mm
Largeur (métrique) de la pointe 10,2mm
Largeur (impériale) de la pointe 0,4 in
Stérilité Non stérile
Type d’adhésif Scellé par ultrasons
Matériau de la poignée Polypropylène
Type de pointe Rectangle
Matériau de la pointe Mousse de polyester tricoté