Learn More
Contec™ EasyCurve™ Cadre de tête de balai
BIOPHARMA
Code produit 15302174 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
36 x 11 cm (14 x 4,25 in)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15302174 36 x 11 cm (14 x 4,25 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15302174 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 2724
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    93.07€ / 1 pièces
    Économisez 13.93€
    13% de réduction
Expédition estimée: 11-01-2027
Cadres de tête de balai-serpillère spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™. Le balai-serpillère EasyCurve a été spécifiquement conçu pour les environnements critiques et contrôlés. Il est désormais disponible avec une face en microfibre striée permettant d’effectuer un nettoyage aisé pour une meilleure élimination des particules et de la contamination.
  • Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques.
  • Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
  • Autoclavable
  • Extrémité fermée et fonction de connexion rapide pour une fixa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 36 x 11 cm (14 x 4,25 in)
Type de produit Support de tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 14 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 35,3 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 11 cm
Largeur (impériale) 4,25 in
À utiliser avec (équipement) Tampons de nettoyage EasyReach
Description Cadre de tête pour serpillère EasyCurve QuickConnect
À utiliser avec (application) Conçu pour une utilisation dans les installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires.
Color-coded Non
Matériau Protection de sonde acier inoxydable