Learn More
Contec™ Tampons de nettoyage EasyReach™
Code produit 11942425 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
7,5 x 2,8 po (19 x 7 cm)
Type de produit:
Tampon de nettoyage
Tampon de nettoyage pré-imprégné
Tampon de nettoyage scellé par ultrasons
Tampons de nettoyage ; polyester ouatiné
Matériau:
Polyester
Polyester ouatiné
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
4 pièces
60 pièces
64 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Type de produit Matériau Stérilité Conditionnement
11942425 7,5 x 2,8 po (19 x 7 cm) Tampon de nettoyage Polyester ouatiné Non stérile 4 pièces
17292924 7,5 x 2,8 po (19 x 7 cm) Tampon de nettoyage Polyester ouatiné Non stérile 60 pièces
17294523 7,5 x 2,8 po (19 x 7 cm) Tampon de nettoyage pré-imprégné Polyester ouatiné Stérile 64 pièces
17143634 7,5 x 2,8 po (19 x 7 cm) Tampons de nettoyage ; polyester ouatiné Polyester ouatiné Stérile 60 pièces
16691872 7,5 x 2,8 po (19 x 7 cm) Tampon de nettoyage scellé par ultrasons Polyester Non stérile 100 pièces
16601882 7,5 x 2,8 po (19 x 7 cm) Tampon de nettoyage scellé par ultrasons Polyester Stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11942425 Fournisseur Contec™ Code fournisseur MEQT0001
Quantité Prix
1 14.77€ / 4 pièces
15 13.01€ / 4 pièces
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
EasyReach™ Les tampons de nettoyage sont très absorbants, ce qui assure une couverture uniforme du désinfectant ou de l'IPA.
  • Polyester étanche à usage unique
  • Assure un faible niveau de particules, ce qui est essentiel pour une utilisation dans les zones de contact avec le produit
  • Très absorbant, ce qui assure une bonne couverture uniforme du désinfectant ou de l’IPA
  • Le bord à prise facile du patin de nettoyage garantit que le tampon s’adapte convenablement sur le support
  • Serviettes de nettoyage stériles avec des options sèches et présaturées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon de nettoyage
Longueur (impériale) 7,5 po
Longueur (métrique) 19 cm
Largeur (impériale) 2,7 in
Largeur (métrique) 7 cm
Matériau Polyester ouatiné
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 7,5 x 2,8 po (19 x 7 cm)
À utiliser avec (équipement) Films rigides et flexibles, demi-combinaisons (CAI, CACI), systèmes de barrières à accès restreint (RABS), lignes de remplissage, hottes à flux laminaire (LAF), enceintes de biosécurité (BSC), boîtes à gants, incubateurs
Quantité d’emballage 4/Sachet, 15 Sachets/ Carton