Learn More
Contec™ Têtes de serpillère pour sol sans seau EasySat™
BIOPHARMA
Code produit 16665514 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Tête de serpillère texturée
Tête d’essoreuse
Conditionnement:
32 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
16665514 Tête d’essoreuse 32 pièces
15781778 Tête de serpillère texturée 32 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16665514 Fournisseur Contec™ Code fournisseur BLVKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.51€
    344.49€ / 32 pièces
    Économisez 55.02€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-02-2027
Éliminent complètement le recours à un seau ou à une essoreuse lors du nettoyage des salles blanches. Le EasySat™ Balai à franges sans seau avec bords scellés découpés au laser VertiKlean™ Le matériau de la tête de balai est entièrement autoclavable. Le contrôle du flux par bouton-poussoir libère la solution de nettoyage à la demande.
  • Éliminent complètement le recours à un seau ou à une essoreuse
  • Conçues spécialement pour une utilisation en salle blanche
  • Caractéristiques : bords scellés découpés au laser VertiKlean™ Le matériau de la tête de balai est un tissu polyester léger laminé sur une mousse ester nettoyante pour une excellente résistance à l'abrasion.
  • Le système comprend un réservoir de 1,5 L (52 oz). réservoir de solution translucide capable de nettoyer jusqu'à 5 000 pieds carrés
  • Le réservoir ne pèse que 3,2 kg (7 lb). lorsque plein
  • Le contrôle du flux par bouton-poussoir libère la solution de nettoyage à la demande.
  • Les têtes de balai-serpillère inclinées nettoient les zones difficiles à atteindre, et peuvent être fixées et retirées en quelques secondes.
  • Le système et les têtes de balai sont entièrement autoclavables jusqu'°à 121 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
  • Les têtes de balai-serpillère sont fournies dans des styles réguliers et texturés, et sont également disponibles stérilisées par irradiation aux rayons gamma ().
  • Les têtes se fixent facilement au cadre au moyen de bandes Velcro classiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Type de tête Plat
Longueur (impériale) 21,5 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 55 cm
Autoclavable Autoclavable
Hauteur (métrique) 12 cm
Hauteur (impériale) 4,75 in
Largeur (métrique) 46 cm
Largeur (impériale) 18,25 po
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Idéale pour une utilisation avec des désinfectants, spécialement conçus pour les sols en salle blanche
Color-coded Non
Matériau Polyester