Learn More
Contec™ Têtes de serpillère pour sol sans seau EasySat™
BIOPHARMA
Code produit 12827173 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Autoclavable:
Autoclavable
Conditionnement:
28 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Autoclavable Conditionnement
12827173 Autoclavable 28 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12827173 Fournisseur Contec™ Code fournisseur BLVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    605.00€
    525.92€ / 28 pièces
    Économisez 79.08€
    13% de réduction
Expédition estimée: 29-01-2027
Éliminent complètement le recours à un seau ou à une essoreuse lors du nettoyage des salles blanches. La tête de balai-serpillère VertiKlean™ du système de serpillère pour sol sans seau Contec™ EasySat™, entièrement autoclavable, est composée d’un matériau coupé au laser, puis soudé. Le contrôle du flux par bouton-poussoir libère la solution de nettoyage à la demande.
La serpillère pour sol sans seau Contec EasySat™ est une solution efficace et rapide à vos problèmes de nettoyage. Conçue pour la salle blanche, cette serpillère innovante est facile à utiliser –– le réservoir de solution intégré de 52 onces élimine complètement le besoin d’un seau et d’une essoreuse. Les têtes de serpillère à usage unique sont fabriquées avec notre mousse polyester/ester ultra propre VertiKlean™ ; elles se fixent au matériel en quelques secondes à l’aide de fermetures de type scratch classiques.
La tête de serpillère incliné nettoie les zones difficiles à atteindre et est disponible en deux styles : surface lisse pour le nettoyage standard du sol et surface texturée pour une action plus abrasive. La tête de serpillère est disponible validée, stérile et irradiée aux rayons gamma à SAL 10-6.
Caractéristiques & avantages
  • Matériau en mousse de polyester/ester propre hydrophile à bords coupés au laser, puis soudés
  • Le réservoir translucide permet à l’utilisateur de voir la solution.
  • Entièrement autoclavable pour les zones critiques
  • Simplicité d’utilisation
  • Compatible avec une vaste gamme de solvants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 21,5 x 4,75 x 18,25 in
Type de produit Tête d’essoreuse
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) BLMOP
Color-coded Non
Matériau Maille en polyester, Mousse d'ester, Tissu bouclé en polyester