Learn More
Contec™ HydroPure
BIOPHARMA
Code produit 15686986 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 5 L
6 x 1 L
Type de conteneur:
Flacon pulvérisateur
Flacon à bouchon
Conditionnement:
2 pièces
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de conteneur Conditionnement
15686986 6 x 1 L Flacon pulvérisateur 6 pièces
15676986 2 x 5 L Flacon à bouchon 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15686986 Fournisseur Contec™ Code fournisseur FBT16HP
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Mélange de 6 % de peroxyde d’hydrogène et d’eau purifiée, faibles résidus, biocide sporicide. Contec™ HydroPure est filtré à 0,2 μ. Ne laissant aucun résidu, il met fin à la phase d’élimination des résidus.
Mélange de 6 % de peroxyde d’hydrogène et d’eau purifiée, faibles résidus, biocide sporicide. Contec™ HydroPure est filtré à 0,2 μ. Ne laissant aucun résidu, il met fin à la phase d’élimination des résidus.
  • Efficace contre les bactéries, les champignons, les moisissures, les levures et les spores
  • Filtré à 0,2 μm et rempli sous débit d’air unidirectionnel de grade A et ensaché en salle blanche de grade B
  • Laisse peu à pas de résidus et présente un taux d’endotoxine de <0,25 UE/ml
  • Utilisation sûre dans les zones de contact avec les produits
  • Conçu pour faciliter l’entrée dans les salles blanches pharmaceutiques
  • Garantit que le produit est exempt de contamination et de particules
  • Activité sporicide suffisante pour les zones de grade A / B
  • La grande taille des gouttelettes réduit le risque d’inhalation et offre un bon recouvrement des surfaces.
  • Fourni dans des sachets en PE à déchirement linéaire
  • Facilite la désinfection des transferts dans les isolateurs et les RABS
  • Prêt à emploi avec une durée de conservation d’un an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Mélange de peroxyde d’hydrogène et d’eau purifiée
Forme Liquide
pH Sans objet
Scent Non parfumé
Stérilité Non stériles
Aspect Clair
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Clair
Composition 6 % de peroxyde d’hydrogène dans de l’eau purifiée
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Jetable Usage limité
Filtré À filtre
Inflammable Oui
Quantité 6 x 1 L
Volume (métrique) 1 L
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • contec hydropure
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.