Learn More
Contec™ Système de saturation des têtes de balai-serpillère
Code produit 17830305 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
8 L
Type de produit:
Chariot de saturation des têtes de balai-serpillère
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Capacité (métrique) Type de produit
17830305 1 pièce - -
15964851 1 pièce 8 L Chariot de saturation des têtes de balai-serpillère
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17830305 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 2618
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    595.88€
    407.38€ / 1 pièces
    Économisez 188.50€
    31% de réduction
Expédition estimée: 19-02-2027
Conçu pour simplifier le processus de nettoyage des salles blanches, le système de saturation des têtes de balai-serpillère de Contec permet de présaturer les têtes de balai-serpillère avant le passage dans l’environnement contrôlé. Le passage d’eau dans
Petit et compact, le chariot en acier inoxydable avec ses deux seaux de 10 L est idéal pour les salles blanches de petite à moyenne taille. Léger et maniable, le chariot est facile à utiliser. Le chariot est équipé de quatre roulettes antitraces autoclavables. L’ensemble du chariot peut donc être autoclavé avant utilisation. Afin de rendre le système très efficace et rentable, les têtes de balai-serpillère utilisées doivent présenter l’effet capillaire et être très adsorbantes. Contec a mis au point une nouvelle tête de balai plate à utiliser dans le cadre du système ; Contec Quiltec Têtes de balai en polyester.
Les seaux sont conçus pour accueillir 5 têtes de balai-serpillère plates, saturées avec 1 L de liquide. Le second seau peut être utilisé pour la dilution d’un concentré, puis pour le rangement des têtes de balai-serpillère usagées afin d’empêcher toute contamination croisée. Les têtes de balai-serpillère sont placées sur un cadre d’accueil à ajustement aisé, associé à la structure de la tête de balai-serpillère. De cette manière, les têtes de balai-serpillère peuvent être installées, mains libres, sur le cadre de tête de balai-serpillère. Un plateau diffuseur de désinfectant en acier inoxydable permet de saturer uniformément chaque tête de balai-serpillère. Le plateau diffuseur peut être facilement rangé dans un logement disposé sur le côté du chariot en cas de non-utilisation. Il suffit de verser le désinfectant sur les têtes de balai-serpillère soit à partir du flacon, soit directement à partir de l’autre seau, puis d’attendre 5 minutes pour une saturation complète. Les serpillères sont alors prêtes à l’emploi. Contec Quiltec Les têtes de balai I Mop sont fabriquées à partir de polyester double épaisseur à 100 % autour d'un noyau en rayonne, ce qui les rend idéales même pour les salles blanches les plus exigeantes, car elles génèrent très peu de particules et de fibres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Comprend Seau en acier inoxydable de 10 L