Learn More
Contec™ Lingettes Polynit™ Heatseal
BIOPHARMA
Code produit 15333336 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
10 x 10 cm (4 x 4 po)
15 x 15 cm (6 x 6 in)
23 x 23 cm (9 x 9 in)
30 x 30 cm (12 x 12 in)
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
Quantité d’emballage:
1000 lingettes/sachet (empilées)
150 lingettes/Sachet (en vrac)
150 lingettes/sachet (emballées en piles)
150/Sachet, 8 Sachets/Carton (Empilé à plat)
25 lingettes/sachet intérieur, 4 sachets intérieurs/sac
300 lingettes/Sachet (en vrac)
300 lingettes/sachet (emballées en piles)
75 lingettes/sachet (emballées en piles)
75/Paquet, 4 paquets/sac, 10 sacs/carton.
75/sac, 8 sacs/carton. (Empilé à plat)
Type de produit:
Lingettes thermoscellantes
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1 pièce
1000 pièces
1200 pièces
150 pièces
300 pièces
4800 pièces
600 pièces
75 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Type de produit Stérilité Conditionnement
15333336 10 x 10 cm (4 x 4 po) 300 lingettes/sachet (emballées en piles) Lingettes thermoscellantes Non stérile 4800 pièces
15917921 15 x 15 cm (6 x 6 in) 75/Paquet, 4 paquets/sac, 10 sacs/carton. Lingettes thermoscellantes Non stérile 300 pièces
16071752 23 x 23 cm (9 x 9 in) 25 lingettes/sachet intérieur, 4 sachets intérieurs/sac Lingettes thermoscellantes Stérile 1200 pièces
11922445 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 150 lingettes/sachet (emballées en piles) Lingettes thermoscellantes Non stérile 150 pièces
16665524 23 x 23 cm (9 x 9 in) 150/Sachet, 8 Sachets/Carton (Empilé à plat) Lingettes thermoscellantes Non stérile 1200 pièces
12837163 23 x 23 cm (9 x 9 in) 150 lingettes/Sachet (en vrac) Lingettes thermoscellantes Non stérile 1 pièce
16615534 23 x 23 cm (9 x 9 in) 300 lingettes/Sachet (en vrac) Lingettes thermoscellantes Non stérile 1200 pièces
15204878 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75 lingettes/sachet (emballées en piles) Lingettes thermoscellantes Non stérile 75 pièces
15144589 30 x 30 cm (12 x 12 in) 75/sac, 8 sacs/carton. (Empilé à plat) Lingettes thermoscellantes Stérile 600 pièces
16606044 30 x 30 cm (12 x 12 in) 1000 lingettes/sachet (empilées) Lingettes thermoscellantes Stérile 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15333336 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PNHS44
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    954.05€
    820.40€ / 4800 pièces
    Économisez 133.65€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-01-2027
Utilisez ces lingettes pour toutes les applications ultra-critiques et pour le nettoyage général. Les lingettes Contec™ Polynit Heatseal sont fabriquées à 100 % en maille de polyester texturé Les lingettes sont découpées au laser, permettant de sceller les bords du tissu pour une utilisation complète de la surface de la lingette.
  • Lingettes texturées en maille 100 % polyester anti-déchirure avec bords thermoscellés
  • La découpe laser scelle les fibres le long des bords de la lingette et permet d’utiliser 100 % de sa surface
  • Recommandé pour ISO Environnements de classe 3 à 8
  • Très faibles niveaux de particules, de fibres et de résidus non volatils
  • Bon taux d’adsorption des solvants
  • Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
  • Lavé et emballé dans un ISO salle blanche de classe 4
  • Disponible, validé stérile à un niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶ conformément aux normes et pratiques recommandées des lignes directrices AAMI/ISO 11137:2006
Informations sur la commande
Dimensions et formes sur mesure disponibles.Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes thermoscellantes
Longueur (impériale) 4 in
Longueur (métrique) 10,16 cm
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 10,16 cm
Matériau Maille en polyester
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 140 g/m2.
Certifications/Conformité Classe ISO 4
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm (4 x 4 po)
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage à usage général
Quantité d’emballage 300 lingettes/sachet (emballées en piles)
Épaisseur 2 plis