Description
- Lingettes texturées en maille 100 % polyester anti-déchirure avec bords thermoscellés
- La découpe laser scelle les fibres le long des bords de la lingette et permet d’utiliser 100 % de sa surface
- Recommandé pour ISO Environnements de classe 3 à 8
- Très faibles niveaux de particules, de fibres et de résidus non volatils
- Bon taux d’adsorption des solvants
- Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
- Lavé et emballé dans un ISO salle blanche de classe 4
- Disponible, validé stérile à un niveau d'assurance de stérilité de 10⁻⁶ conformément aux normes et pratiques recommandées des lignes directrices AAMI/ISO 11137:2006
Informations sur la commande
Dimensions et formes sur mesure disponibles.Contactez votre représentant du service clients Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes thermoscellantes |
| Longueur (impériale) | 9 in |
| Longueur (métrique) | 23 cm |
| Largeur (impériale) | 9 in |
| Largeur (métrique) | 23 cm |
| Matériau | Maille en polyester |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Poids de base | 140 g/m2. |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 23 x 23 cm (9 x 9 in) |
| Afficher plus |