Learn More
Contec™ Lingettes Polywipe-C Heatseal
BIOPHARMA
Code produit 15616996 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité : 150 lingettes/sachet
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15616996 Quantité : 150 lingettes/sachet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15616996 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PCHS99
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    687.00€
    613.75€ / 1800 pièces
    Économisez 73.25€
    10% de réduction
Expédition estimée: 05-03-2027
Nettoient les surfaces intérieures des outils de traitement et autres surfaces sensibles des environnements critiques. Les lingettes Contec™ Polywipe-C Heatseal sont adaptées au nettoyage polyvalent et sont disponibles dans plusieurs tailles et en diverses quantités.
  • Les lingettes sont fabriquées en maille légère de polyester 100 % texturé
  • Adaptées au nettoyage polyvalent
  • Le tissu non abrasif à texture molle nettoie sans rayures.
  • Les lingettes sont découpées au laser et les fibres sont soudées au bord.
  • Résistant aux produits chimiques
  • Bon taux d’adsorption des solvants
  • La forme hexagonale permet d’identifier facilement les lingettes à usage critique des autres.
  • Génération de particules et de fibres extrêmement faible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes PolyWipe-C Heatseal
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polyester
Poids de base 120
Dimensions (L x l) 9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Quantité d’emballage 150 essuyeur/Sachet