Learn More
Contec™ Lingettes non tissées présaturées stériles PROSAT™
BIOPHARMA
Code produit 17126474 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
11 x 9 in (28 x 23 cm)
Conditionnement:
1440 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17126474 11 x 9 in (28 x 23 cm) 1440 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17126474 Fournisseur Contec™ Code fournisseur PS911EB/ETOH
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Essuyez les isolateurs, armoires, hottes, et autres équipements et outils de salle blanche. Les lingettes non tissées présaturées stériles Contec™ PROSAT™ sont idéales pour le nettoyage après l’échantillonnage des plaques BD RODAC™. Ces lingettes sont spécialement conçues pour les environnements stériles.
  • Conçues pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques et médicales
  • Choisissez des lingettes 100 % en polyester non tissées non lacées pour une meilleure propreté, des lingettes en polyester / cellulose hydroentangle économiques ou des lingettes en polypropylène fondu-soufflé pour une meilleure durabilité
  • présaturées commodément avec 70/30 mélange d’eau de qualité semi-conductrice IPA et DI ou mélange 70/30 d’alcool éthylique dénaturé et d’eau de DI pour réduire les émissions de COV et les déchets dangereux
  • Toutes les lingettes sont stérilisées par rayons gamma à un niveau garanti de stérilité de 10-6 et validées conformément aux directives ISO 11137 (méthode 1) de l’AAMI
  • Certificat de stérilité et certificat d’irradiation inclus
  • Recommandées dans les environnements de classe ISO 5 (FED-STD-209E classe 100/M3.5)
  • Les sachets refermables numérotés individuellement avec des étiquettes inviolables garantissent l’intégrité et la propreté du produit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes pré-saturées
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 27,9
Largeur (impériale) 11 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau Polypropylène
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Classe ISO 4
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 11 x 9 in (28 x 23 cm)
À utiliser avec (application) Idéal pour le nettoyage de routine des outils, instruments et autres équipements de laboratoire ; conçu pour les environnements stériles
Quantité d’emballage 30 lingettes/Sachet
Épaisseur 1 pli
Solution de saturation Alcool éthylique dénaturé à 70 %/30 % d'eau désionisée
Stérilité Stérile
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P411-Stocker à une température ne dépassant pas °C/ °F.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol ethanol, propan-2-ol