Learn More
Contec™ Cadre de tête de balai-serpillère QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 16615504 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (304)
Protection de sonde acier inoxydable
À utiliser avec (équipement):
Moyen VertiKlean Moyen ou grand VertiKlean MAX
Support de tête VertiKlean MAX standard
Tous les styles de têtes de serpillère sans bordure
Longueur (impériale):
7 in
7,5 in
11,5 in
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau À utiliser avec (équipement) Longueur (impériale) unitSize
16615504 Protection de sonde acier inoxydable Support de tête VertiKlean MAX standard 7,5 in 1 pièce
16671123 Acier inoxydable (304) Tous les styles de têtes de serpillère sans bordure 7 in 1 pièce
16030852 Protection de sonde acier inoxydable Moyen VertiKlean Moyen ou grand VertiKlean MAX 11,5 in 1 pièce
17535635 Protection de sonde acier inoxydable Support de tête VertiKlean MAX standard 7 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16615504 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 2651LF
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Doté d'un bouton de connexion rapide pour une fixation facile à toutes les tailles et tous les styles de Contec™ Rapide Connect™ poignées. QuickConnect™ Les cadres de têtes de balai sont spécialement conçus pour être utilisés avec les Contec™ famille de systèmes de nettoyage.
Doté d’un bouton de connexion rapide pour une fixation rapide sur les manches Contec™ QuickConnect™ de toute taille et tout style.Les cadres de tête de balai-serpillère Contec™ QuickConnect™ sont spécialement conçus pour une utilisation avec la gamme de systèmes de nettoyage Contec™.
  • Offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques
  • Cadres interchangeables pour les systèmes de nettoyage Contec
  • Autoclavable
  • Extrémité fermée et fonction de connexion rapide pour une fixat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Support de tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 7,5 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 19 cm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Support de tête VertiKlean MAX standard
Description Support de serpillère QuickConnect
À utiliser avec (application) Conçu pour une utilisation dans les installations de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, ou autres environnements critiques ou contrôlés similaires.
Color-coded Non
Matériau Protection de sonde acier inoxydable