Learn More
Contec™ Crochets et manches de serpillères à franges QuickConnect™
Code produit 17948312 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium anodisé
Fibre de carbone
Fibre de verre
Protection de sonde acier inoxydable
Type de produit:
Manche de serpillère
Manche extensible
Poignée fixe
Longueur (impériale):
16 à 30 in
16 in
18 in
18 à 32 in
37,5 à 65,5 in.
40 à 70 in
50 à 92 po
60 in
63 à 114 in.
66 à 224 in.
69 à 334 in.
À utiliser avec (équipement):
Cadre de tête de serpillère en polypropylène à charnière plates QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Type de produit Longueur (impériale) À utiliser avec (équipement) Conditionnement
17948312 Fibre de carbone Manche extensible 40 à 70 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11952405 Protection de sonde acier inoxydable Manche extensible 16 à 30 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11932405 Aluminium anodisé Manche extensible 16 à 30 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11942405 Aluminium anodisé Manche extensible 50 à 92 po VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11962405 Protection de sonde acier inoxydable Manche extensible 50 à 92 po VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11932415 Protection de sonde acier inoxydable Poignée fixe 16 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11972415 Protection de sonde acier inoxydable Poignée fixe 60 in Cadre de tête de serpillère en polypropylène à charnière plates QuickTask 1 pièce
16031012 Fibre de verre Manche extensible 37,5 à 65,5 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
17958312 Fibre de carbone Manche extensible 69 à 334 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
17918312 Fibre de carbone Manche extensible 63 à 114 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
17908312 Fibre de carbone Manche extensible 18 à 32 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
17938312 Fibre de carbone Manche extensible 66 à 224 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
30280811 Fibre de carbone Manche de serpillère 18 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 17948312 Fournisseur Contec™ Code fournisseur CFH70
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-12-2026
Faites votre choix parmi l’aluminium anodisé léger, l’acier inox électropoli et durable et la fibre de verre. Les manches de serpillère QuickConnect sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nett
Faites votre choix parmi de l’aluminium anodisé léger, de l’acier inox électropoli et durable ou de la fibre de verre.Les manches à serpillère Contec™ QuickConnect™ sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre
  • Entièrement autoclavable QuickConnect Les manches à balai et les cadres de têtes de balai interchangeables fonctionnent ensemble pour une flexibilité maximale lors du nettoyage dans les environnements critiques. Investissez dans une poignée et les différentes têtes interchangeables nécessaires à vos applications spécifiques. Les poignées sont disponibles en plusieurs longueurs et styles.
  • Les poignées télescopiques sont disponibles en fibre de carbone légère et en aluminium anodisé, ou en acier inoxydable durable ou en fibre de verre. Choisissez parmi une variété de longueurs allant à partir de 16 in. (40 cm) s'étend jusqu'à 30 in. (75 cm) à 66 in (1,7 m) s'étend jusqu'à 224 in. (5,7 m). Pour les plafonds et les murs difficiles d'accès, un 27,8 pieds. Une poignée en fibre de carbone (8,5 m) est disponible, légère et facile à manœuvrer.
  • Une poignée monobloc en acier inoxydable de 60 in est également disponible.
  • Compatible avec tous QuickConnect™ cadres
  • Plusieurs longueurs disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 40 à 70 in
Type de produit Manche extensible
Code couleur Noir
Longueur (impériale) 40 à 70 in
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect
Color-coded Non
Matériau Fibre de carbone