Learn More
Contec™ Crochets et manches de serpillères à franges QuickConnect™
Code produit 30280811 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Aluminium anodisé
Fibre de carbone
Fibre de verre
Protection de sonde acier inoxydable
Type de produit:
Manche extensible
Manche à longueur fixe en 1 partie
Poignée
Poignée extensible en 2 parties
Longueur (impériale):
16 à 30 in
16 in
18 in
18 à 32 in
37,5 à 65,5 in.
40 à 70 in
50 à 92 po
60 in
63 à 114 in.
66 à 224 in.
69 à 334 in.
À utiliser avec (équipement):
Cadre de tête de serpillère en polypropylène à charnière plates QuickTask
VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect
Conditionnement:
1 pièce
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Type de produit Longueur (impériale) À utiliser avec (équipement) unitSize
30280811 Fibre de carbone Poignée 18 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11952405 Protection de sonde acier inoxydable Poignée extensible en 2 parties 16 à 30 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11932405 Aluminium anodisé Poignée extensible en 2 parties 16 à 30 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11942405 Aluminium anodisé Poignée extensible en 2 parties 50 à 92 po VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11962405 Protection de sonde acier inoxydable Poignée extensible en 2 parties 50 à 92 po VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11932415 Protection de sonde acier inoxydable Manche à longueur fixe en 1 partie 16 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
11972415 Protection de sonde acier inoxydable Manche à longueur fixe en 1 partie 60 in Cadre de tête de serpillère en polypropylène à charnière plates QuickTask 1 pièce
16031012 Fibre de verre Poignée extensible en 2 parties 37,5 à 65,5 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
17958312 Fibre de carbone Manche extensible 69 à 334 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
17918312 Fibre de carbone Manche extensible 63 à 114 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
17908312 Fibre de carbone Manche extensible 18 à 32 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
17948312 Fibre de carbone Manche extensible 40 à 70 in VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
17938312 Fibre de carbone Manche extensible 66 à 224 in. VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 30280811 Fournisseur Contec™ Code fournisseur CFH18
Maîtrisez vos environnements critiques
Utilisez le code promo 28022
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 31-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Faites votre choix parmi l’aluminium anodisé léger, l’acier inox électropoli et durable et la fibre de verre. Les manches de serpillère QuickConnect sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nett
Faites votre choix parmi de l’aluminium anodisé léger, de l’acier inox électropoli et durable ou de la fibre de verre.Les manches à serpillère Contec™ QuickConnect™ sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre
Les cadres et manches des têtes de serpillière à frange QuickConnect™ offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans des environnements critiques. Investissez dans une poignée et choisissez différentes têtes et cadres interchangeables pour des applications spécifiques.
Poignées de serpillière QuickConnect :
  • À utiliser avec la gamme complète Contec™ de systèmes de nettoyage
  • Autoclavable
  • Longueurs télescopiques : 16 po (41 cm), extensible jusqu’à 30 po (76 cm), la poignée de 50 po (127 cm) est extensible jusqu’à 92 po (234 cm), la poignée de 69 po (175 cm) est extensible jusqu’à 10,8 pi (3,3 m)
  • Longueurs fixes : 16 po (41 cm), 60 po (152 cm)
  • Pour les plafonds et murs difficiles d’accès, une poignée en aluminium anodisé de 16 pi (4,9 m) est disponible ; Poignée en 4 parties qui se démonte facilement pour l’autoclavage
Crochets pour poignée de serpillière QuickConnect :
  • Crochet pour poignée QuickConnect, disponible pour s’adapter aux poignées de 0,9 po (2 cm) et 1 po (2,5 cm)
  • Le crochet pour manche de serpillière maintient fermement les manches QuickConnect sur les chariots à seaux, réduisant ainsi les risques d’accidents ou de déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Poignée
Code couleur Noir
Longueur (impériale) 18 in
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (équipement) VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect
Color-coded Non
Matériau Fibre de carbone