Learn More
Contec™ Crochets et manches de serpillères à franges QuickConnect™
Tous les produits Contec Produits
Descripción
Faites votre choix parmi de l’aluminium anodisé léger, de l’acier inox électropoli et durable ou de la fibre de verre.Les manches à serpillère Contec™ QuickConnect™ sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre
Les cadres et les manches des têtes de serpillère QuickConnect™ offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans les environnements critiques. Investissez dans une poignée et choisissez différentes têtes et cadres interchangeables pour des applications spécifiques.
Manches de serpillère QuickConnect :
- À utiliser avec la gamme™Contec complète de systèmes de serpillère
- Autoclavable
- Longueurs téléscoscopiques : 16 po. (41 cm) s’étend jusqu’à à 30 po. (76 cm), 50 pi. (127 cm) le manche s’étend jusqu’à 92 po. (234 cm), 69 in. (175 cm) s'étend jusqu’à à utiliser ’à 10,8 pi. (3,3 m)
- Longueurs fixes : 16 po. 41 cm), 60 po. 152 cm
- Pour les plafonds et les parois difficiles à atteindre, 16 pi. Une poignée en aluminium anodisé de (4,9 m) est disponible ; Le poignée à 4 parties se sépare facilement pour l’autoclavage
Crochets pour manches de serpillères QuickConnect
- Crochet opour manche QuickConnect, disponible pour s'adapter à 0,9 po. ( cm) and 1 po. (2,5 cm) poignées
- Le crochet sur le manche de serpillère à franges permet de maintenir en toute sécurité les manches QuickConnect sur les chariots avec seau, ce qui réduit les risques d’incidents ou de déversements
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Poignée extensible en 2 parties |
| Code couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 16 à 30 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 40 à 76 cm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage dans les environnements critiques |
| Color-coded | Non |
| Matériau | Protection de sonde acier inoxydable |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.