Learn More
Contec™ Serpillères plates QuickTask™
Code produit 15117925 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Maille en polyester
Microfibre polyester tricotée
Polyester microfibre
Polyester, Cellulose (fibre de papier)
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
4 pièces
40 pièces
48 pièces
50 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Stérilité Conditionnement
15117925 Polyester, Cellulose (fibre de papier) Non stériles 48 pièces
11962425 Maille en polyester Non stériles 4 pièces
17734999 Maille en polyester Non stériles 48 pièces
11942435 Polyester microfibre Non stériles 40 pièces
11902435 Microfibre polyester tricotée Non stériles 10 pièces
17744999 Microfibre polyester tricotée Non stériles 50 pièces
15107925 Polyester, Cellulose (fibre de papier) Stérile 40 pièces
15636996 Maille en polyester Stérile 40 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15117925 Fournisseur Contec™ Code fournisseur TASK0500
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-12-2026
Choisissez un système de serpillère présentant une grande diversité d’options. Les serpillères plates Contec™ QuickTask™ sont parfaitement adaptées au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, notamment sur les sols et les grilles perforés des salles blanches. L’ensemble du matériel QuickTask™ est entièrement autoclavable.
  • Le QuickTask Le système se compose d'une variété de têtes de balai à franges en polyester tricoté, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre plate, qui s'installent facilement sur un cadre de balai à franges articulé et un manche.
  • Chaque tête de balai-serpillère est compatible avec une large gamme de produits chimiques et de désinfectants, y compris les solutions Quat et d’hypochlorite.
  • Se glisse rapidement et facilement dans QuickTask housses de tête de balai
  • Tous QuickTask Le matériel est entièrement autoclavable.
  • Cadres pliables durables et légers en acier inoxydable pour une utilisation avec tous QuickConnect poignées ou poignée en polypropylène bleu pour une utilisation avec de l'acier inoxydable de 60 in QuickConnect poignée et poignée extensible en fibre de verre de 69 in
Housses de balai en tricot de polyester (TASK0200 et TASK0250) :
  • Housses de tête de balai légères à usage unique en maille de polyester multicouche adsorbant
  • Optimisées pour une utilisation sur des surfaces lisses ; appliquent les solutions uniformément tout en éliminant les contaminants
  • Fournies blanchies en salle blanche pour les environnements plus critiques
  • Disponibilité en version stérile ou non stérile
Housses de balai en microfibre bouclée (TASK0300) :
  • Capacité d'absorption la plus élevée de QuickTask housses de balai
  • Les petites boucles de microfibre offrent des performances exceptionnelles pour l’élimination des liquides, des salissures, des résidus et d’autres contaminants de la plupart des surfaces.
  • Adsorption et performance d’épongeage exceptionnelles sur les surfaces mouillées
  • Idéales pour les revêtements de sol polymériques
Têtes de balai en polyester tricoté bouclé (TASK0400) :
  • Le plus propre et le plus durable QuickTask housse de balai
  • Les boucles de longueur moyenne s’adaptent à toutes les formes, ou presque.
  • Idéales pour nettoyer les plinthes à gorge, ainsi que les joints de plafond et muraux, plus facilement qu’avec les serpillères plates standard
  • Fournies blanchies en salle blanche pour les environnements critiques
Têtes de balai à franges en microfibre et à âme en mousse (TASK0600 et TASK0650) :
  • La face en microfibre unique et le cœur de mousse garantissent un excellent contact au sol, une adsorption parfaite et un nettoyage supérieur des surfaces.
  • La microfibre nervurée permet un nettoyage, une application de la solution de nettoyage et des performances d’épongeage exceptionnels.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 41 x 13 cm (16 x 5 in)
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 41 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 5 in
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) QuickTask™ Système de nettoyage
À utiliser avec (application) Idéalement adapté au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, y compris les sols et les grilles perforés des salles blanches.
Color-coded Non
Matériau Polyester, Cellulose (fibre de papier)
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.