Learn More
Contec™ Cadres de tête de serpillère à franges plate QuickTask™
Code produit 17255434 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Protection de sonde acier inoxydable
Dimensions:
40 x 10 cm (15,5 x 3,75 in)
41 x 13 cm (16 x 5 in)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions Conditionnement
17255434 Polypropylène 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 in) 1 pièce
15895587 Polypropylène 41 x 13 cm (16 x 5 in) 1 pièce
17265434 Protection de sonde acier inoxydable 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17255434 Fournisseur Contec™ Code fournisseur 2699P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00€
    100.04€ / 1 pièces
    Économisez 40.96€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-12-2026
Les cadres de tête de balai-serpillère à charnière plate Contec™ QuickTask™ sont durables, légers et exclusivement conçus pour le système de balai-serpillère Contec™ QuickTask™.
  • Disponibles en PP bleu ou en acier inox
  • Autoclavable
  • Compatibles avec la plupart des solutions de désinfectant et solvants courants
  • Le système QuickTask™ comprend diverses têtes de balai-serpillère plates en polyester maillé, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre qui s’installent facilement sur un ensemble manche et cadre de tête de balai-serpillère à charnière.
  • Le système QuickTask™ est parfaitement adapté au nettoyage des sols, notamment des sols et grilles perforés des salles blanches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 in)
Type de produit Support de tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Couleur Bleu
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Poignée en acier inoxydable Contec™ QuickConnect™ 60 po (réf. cat. Fisher n° 19168798)
À utiliser avec (application) Idéalement adapté au nettoyage et à l’application de désinfectant sur les plafonds, les murs et les sols, y compris les sols et les grilles perforés des salles blanches.
Color-coded Non