Learn More
Contec™ Boîte pour SATWIPES™ Lingettes pré-imprégnées
BIOPHARMA
Code produit 16387877 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
6 x 9 in
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16387877 6 x 9 in 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16387877 Fournisseur Contec™ Code fournisseur SATCAN120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.65€
    72.14€ / 10 pièces
    Économisez 11.51€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 19-03-2027
Cartouche à utiliser avec Contec™ SATWIPES™ Lingettes pré-imprégnées.
  • Le distributeur réutilisable réduit la manipulation des solvants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bidon pour SATWipes
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 23 cm
Matériau PE-HD
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Réutilisable
Diamètre (métrique) 120 mm
Dimensions (L x l) 6 x 9 in
À utiliser avec (équipement) Lingettes (6 x 9 in)