Learn More
Contec™ Lingettes SterileSorb™
BIOPHARMA
Code produit p-3138817 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 30 cm (12 x 12 in)
Conditionnement:
1050 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
16501900 30 x 30 cm (12 x 12 in) 1050 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16501900 Fournisseur Contec™ Code fournisseur C21212IR
Essuient les déversements, laissent les surfaces sèches et conservent leur résistance dans les environnements de salle blanche. Les lingettes Contec™ SterileSorb™ sont parfaites pour les applications de classe ISO 6. Les lingettes sont fournies dans un emballage double, ce qui garantit l’intégrité du produit et une pénétration sans souci dans la salle stérile.
Essuient les déversements, laissent les surfaces sèches et conservent leur résistance dans les environnements de salle blanche.Les lingettes Contec™ SterileSorb™ sont parfaites pour les applications ISO de classe 6.Les lingettes sont fournies dans un emballage double, ce qui garantit l’intégrité du produit et une pénétration sans souci dans la salle stérile.
  • Le mélange polyester/cellulose non tissé et hydroentangled rend ces lingettes absorbantes et durables, à un faible niveau de matières extractibles.
  • Les lingettes sont conçues pour des applications non abrasives, telles que l’essuyage et l’absorption des éclaboussures en salle blanche, et l’essuyage des produits avant leur introduction dans la salle blanche.
  • L’étiquette indique les numéros de lot et les dates d’expiration pour la traçabilité des lots.
Informations sur la commande
Poids de base, 67,8 g/m2.Stérilisées par rayons gamma et certifiées stériles selon les lignes directrices AAMI jusqu’à un niveau d’assurance stérilité SAL de 10-6 ; certificat de stérilité disponible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes pour salle blanche SterileSorb™
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30,5 cm
Matériau Polyester Cellulose
Absorbance Ultra
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 67,8
Certifications/Conformité AAMI
Jetable Usage unique
Dimensions (L x l) 30 x 30 cm (12 x 12 in)
À utiliser avec (application) Salle blanche
Épaisseur 1 pli