Learn More
Contec™ Têtes de serpillère à franges VertiKlean™ MAX™
BIOPHARMA
Code produit 16605564 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8,4 x 4,3 in (21 x 11 cm)
9,5 x 5 in (24 x 13 cm)
12,8 x 4,3 in (32 x 11 cm)
15 x 4,3 in (38 x 11 cm)
15 x 4,3 po (38 x 11 cm)
15 x 5 in (38 x 13 cm)
15 x 5 in (38 x 13cm)
18 x 5 in (46 x 13 cm)
Stérilité:
Non stériles
Stérile
Matériau:
Microfibre de polyester côtelée, Mousse
Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile
Type de tête:
Bord nervuré et scellé
Bord non scellé
Bord scellé
Conditionnement:
1 pièce
16 pièces
20 pièces
24 pièces
28 pièces
40 pièces
48 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Stérilité Matériau Type de tête Conditionnement
16605564 8,4 x 4,3 in (21 x 11 cm) Non stériles Microfibre de polyester côtelée, Mousse Bord non scellé 48 pièces
16615564 8,4 x 4,3 in (21 x 11 cm) Stérile Microfibre de polyester côtelée, Mousse Bord non scellé 48 pièces
15684937 12,8 x 4,3 in (32 x 11 cm) Non stériles Microfibre de polyester côtelée, Mousse Bord non scellé 28 pièces
15585040 12,8 x 4,3 in (32 x 11 cm) Stérile Microfibre de polyester côtelée, Mousse Bord non scellé 28 pièces
15610496 15 x 4,3 in (38 x 11 cm) Non stériles Microfibre de polyester côtelée, Mousse Bord non scellé 1 pièce
16625564 15 x 4,3 po (38 x 11 cm) Stérile Microfibre de polyester côtelée, Mousse Bord non scellé 24 pièces
15646996 15 x 5 in (38 x 13cm) Non stériles Microfibre de polyester côtelée, Mousse Bord nervuré et scellé 16 pièces
15656996 15 x 5 in (38 x 13 cm) Stérile Microfibre de polyester côtelée, Mousse Bord nervuré et scellé 24 pièces
16348845 9,5 x 5 in (24 x 13 cm) Non stériles Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile Bord scellé 40 pièces
16358845 9,5 x 5 in (24 x 13 cm) Stérile Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile Bord scellé 40 pièces
16426830 18 x 5 in (46 x 13 cm) Non stériles Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile Bord scellé 20 pièces
16635564 18 x 5 in (46 x 13 cm) Stérile Microfibre de polyester côtelée, Mousse d'uréthane hydrophile Bord scellé 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 16605564 Fournisseur Contec™ Code fournisseur VKMX0125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    333.36€ / 48 pièces
    Économisez 38.64€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Nettoyez facilement les murs, plafonds et autres surfaces difficiles à atteindre. VertiKlean™ MAX™ Les têtes de balai se fixent facilement sur les cadres et durent plus longtemps que les balais traditionnels.
  • Se composent d’une monocouche de mousse de PU hydrophile laminée sur un tissu composé de microfibre de polyester texturé
  • Doté d'une plaque thermoformée semi-rigide qui s'enclenche facilement sur le cadre de la tête de balai.
  • Conçues pour l’application de désinfectants sur les surfaces horizontales et verticales
  • Les têtes de balai sont composées d'une éponge absorbante jetable laminée sur un tissu tricoté en polyester filamenteux et munies d'une plaque thermoformée qui s'enclenche facilement. VertiKlean matériel pour balais
  • Existent désormais avec microfibres nervurées pour une meilleure élimination de la contamination
  • Le cadre pivotant de la tête de balai-serpillère est idéal pour nettoyer les murs, les sols et les plafonds, ainsi que les zones difficiles à atteindre telles que les hottes filtrantes, les environnements réduits, autour des dispositifs d’éclairage et les équipements lourds
  • Les têtes de balai stériles sont validées stériles par AAMI Lignes directrices ISO 11137
  • L’autoclavage des têtes de balai-serpillère est déconseillé en raison de la plaque thermoformée ; cependant, le reste du matériel est autoclavable.
Informations sur la commande
Cadres, manches et système d’essorage à seaux vendus séparément
Certifications
Stérilité validée selon un niveau d’assurance de stérilité de 10-6 conformément aux directives AAMI ISO11137:2006.Certificat de stérilité disponible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 8,4 x 4,3 in (21 x 11 cm)
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Type de tête Bord non scellé
Stérilité Non stériles
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Usage unique
Color-coded Non
Matériau Microfibre de polyester côtelée, Mousse