Learn More
Contec™ Têtes d’essoreuse structurées stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
BIOPHARMA
Code produit 16695554 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
15 x 4 x 1 po (38 x 11 x 3 cm)
Conditionnement:
32 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16695554 15 x 4 x 1 po (38 x 11 x 3 cm) 32 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16695554 Fournisseur Contec™ Code fournisseur TLVKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    597.00€
    535.18€ / 32 pièces
    Économisez 61.82€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-02-2027
Les têtes de serpillière et les housses pour tête de serpillière stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption pour une capacité de nettoyage et une résistance à l’abrasion exceptionnelles.
  • Légères, en polyester, jetables
  • Idéales pour l’application de désinfectants et les surfaces de nettoyage verticales mouillées, plafonds et murs, dans les environnements contrôlés ; atteignent les coins et les plafonds difficiles d’accès grâce à une amplitude complète de mouvements
  • La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants jusqu’à la surface ; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et permet de répartir le liquide uniformément sur la surface à nettoyer.
  • Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, ce qui limite davantage les risques de contamination lors du processus de nettoyage.
  • La surface texturée est idéale pour les applications nécessitant des performances de frottement supplémentaires.
  • Sans cellulose ; compatibles avec une large gamme de produits chimiques, détergents, désinfectants et nettoyants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 15 x 4 x 1 po (38 x 11 x 3 cm)
Type de produit Tête d’essoreuse
Stérilité Stérile
Jetable Usage unique
Color-coded Non
Matériau Maille en polyester, Mousse de polyester