Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère non stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 11932425 Tous les produits Contec Produits
Click to view available options
Dimensions:
8 x 4 in (21 x 11cm), Régulier
13 x 4 in (32 x 11 cm), Moyenne
15 x 4 in (38 x 11 cm), Grande taille
Type de produit:
Tête de serpillère texturée
Tête d’essoreuse
Conditionnement:
36 pièces
4 pièces
Code produit. 11932425
Marque: Contec™ LVKMOP
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser avec le système de lavage mural VertiKlean™ conçu pour le nettoyage des surfaces verticales Les têtes de balai-serpillère et les housses pour tête de balai non stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption. Une option texturée pour les applications nécessitant une élimination améliorée des particules est disponible.
À utiliser avec le système de lavage mural VertiKlean™ conçu pour le nettoyage des surfaces verticales Les têtes de balai-serpillère et les housses pour tête de balai non stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption pour d’exceptionnelles capacité de nettoyage et résistance à l’abrasion. Une option texturée pour les applications nécessitant une élimination améliorée des particules est disponible.
  • Légères, en polyester, jetables
  • Idéales pour l’application de désinfectants et les surfaces de nettoyage verticales mouillées, plafonds et murs, dans les environnements contrôlés ; atteignent les coins et les plafonds difficiles d’accès grâce à une amplitude complète de mouvements
  • La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants jusqu’à la surface ; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et permet de répartir le liquide uniformément sur la surface à nettoyer.
  • Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, ce qui limite davantage les risques de contamination lors du processus de nettoyage.
  • La surface texturée est idéale pour les applications nécessitant des performances de frottement supplémentaires.
  • Sans cellulose ; compatibles avec une large gamme de produits chimiques, détergents, désinfectants et nettoyants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 15 x 4 in (38 x 11 cm), Grande taille
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 15 po
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 38 cm
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 2 cm
Hauteur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 101,6 mm
Largeur (impériale) 4 in
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) 14 po. Grand cadre de tête de serpillère VertiKlean à connexion rapide
À utiliser avec (application) Utilisé avec le matériel correspondant pour le nettoyage humide des murs et des plafonds dans des environnements non stériles
Color-coded Non
Matériau Mousse de polyester, Maille en polyester