Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère non stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
Shop All Contec Products
Description
À utiliser avec le système de lavage mural VertiKlean™ conçu pour le nettoyage des surfaces verticales Les têtes de balai-serpillère et les housses pour tête de balai non stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption pour d’exceptionnelles capacité de nettoyage et résistance à l’abrasion. Une option texturée pour les applications nécessitant une élimination améliorée des particules est disponible.
- Léger, polyester, jetable
- Idéal pour appliquer des désinfectants et le nettoyage humide des surfaces verticales, des plafonds et des parois dans des environnements contrôlés, pour atteindre les coins et les plafonds difficiles d’accès avec une amplitude de mouvement complète
- La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants à la surface
- Le tissu en polyester offre une alternative à l’abrasion et permet de répartir le liquide de manière uniforme sur la surface à nettoyer
- Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, limitant ainsi la contamination potentielle lors du processus d’essuyage.
- L’option de surface texturée est idéale pour les applications nécessitant une performance de nettoyage supplémentaire.
- Ne contient pas de cellulose
- compatibles avec une large gamme de produits chimiques, de détergents, de désinfectants et de nettoyages.
Specifications
Specifications
| Dimensions | 13 x 4 x 1 in, Moyenne |
| Type de produit | Tête de serpillère texturée |
| Code couleur | Blanc |
| Longueur (impériale) | 13 in |
| Stérilité | Non stériles |
| Longueur (métrique) | 32 cm |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Hauteur (métrique) | 2 cm |
| Hauteur (impériale) | 1 in |
| Largeur (métrique) | 101,6 mm |
| Show More |