Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère non stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
BIOPHARMA
Code produit p-4390828 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8 x 4 x 1 in, Régulier
13 x 4 x 1 in, Moyenne
15 x 4 in (38 x 11 cm), Grande taille
15 x 4 x 1 in, Grande taille
Type de produit:
Tête de serpillère texturée
Tête d’essoreuse
Conditionnement:
36 pièces
4 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Type de produit Conditionnement
11972425 8 x 4 x 1 in, Régulier Tête d’essoreuse 4 pièces
11952425 13 x 4 x 1 in, Moyenne Tête d’essoreuse 4 pièces
15276333 13 x 4 x 1 in, Moyenne Tête de serpillère texturée 36 pièces
11932425 15 x 4 in (38 x 11 cm), Grande taille Tête d’essoreuse 4 pièces
15559694 15 x 4 x 1 in, Grande taille Tête de serpillère texturée 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11972425 Fournisseur Contec™ Code fournisseur VKMOP
À utiliser avec le système de lavage mural VertiKlean™ conçu pour le nettoyage des surfaces verticales Les têtes de balai-serpillère et les housses pour tête de balai non stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption. Une option texturée pour les applications nécessitant une élimination améliorée des particules est disponible.
À utiliser avec le système de lavage mural VertiKlean™ conçu pour le nettoyage des surfaces verticales Les têtes de balai-serpillère et les housses pour tête de balai non stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption pour d’exceptionnelles capacité de nettoyage et résistance à l’abrasion. Une option texturée pour les applications nécessitant une élimination améliorée des particules est disponible.
  • Léger, polyester, jetable
  • Idéal pour l'application de désinfectants et le nettoyage humide des surfaces verticales, des plafonds et des murs dans des environnements contrôlés, permettant d'atteindre les coins et les plafonds difficiles d'accès grâce à une amplitude de mouvement complète.
  • La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants à la surface.
  • Le tissu en polyester offre une excellente résistance à l'abrasion et contribue à répartir uniformément le liquide sur la surface à nettoyer.
  • Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, limitant ainsi la contamination potentielle lors du processus d’essuyage.
  • L’option de surface texturée est idéale pour les applications nécessitant une performance de nettoyage supplémentaire.
  • Ne contient pas de cellulose
  • Compatible avec une large gamme de produits chimiques, détergents, désinfectants et nettoyants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 8 x 4 x 1 in, Régulier
Type de produit Tête d’essoreuse
Code couleur Blanc
Longueur (impériale) 8 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 21 cm
Autoclavable Non autoclavable
Hauteur (métrique) 2 cm
Hauteur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 101,6 mm
Largeur (impériale) 4 in
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) 7,5 in Régulier VertiKlean QuickConnect Cadre de tête de balai
À utiliser avec (application) Utilisé avec le matériel correspondant pour le nettoyage humide des murs et des plafonds dans des environnements non stériles
Color-coded Non
Matériau Maille en polyester, Mousse de polyester