Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère non stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
BIOPHARMA
Code produit 13191464 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tête de serpillère 7 po
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
13191464 Tête de serpillère 7 po
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13191464 Fournisseur Contec™ Code fournisseur VKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.26€
    405.51€ / 48 pièces
    Économisez 64.75€
    13% de réduction
Expédition estimée: 01-12-2026
À utiliser avec le système de lavage mural VertiKlean&trade conçu pour le nettoyage des surfaces verticales Les têtes de balai-serpillère et les housses pour tête de balai non stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption. Une option texturée pour les applications nécessitant une élimination améliorée des particules est disponible.
À utiliser avec le système de lavage mural VertiKlean&trade conçu pour le nettoyage des surfaces verticales Les têtes de balai-serpillère et les housses pour tête de balai non stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption pour d’exceptionnelles capacité de nettoyage et résistance à l’abrasion. Une option texturée pour les applications nécessitant une élimination améliorée des particules est disponible.
  • Légères, en polyester, jetables
  • Idéales pour l’application de désinfectants et les surfaces de nettoyage verticales mouillées, plafonds et murs, dans les environnements contrôlés ; atteignent les coins et les plafonds difficiles d’accès grâce à une amplitude complète de mouvements
  • La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants jusqu’à la surface ; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et permet de répartir le liquide uniformément sur la surface à nettoyer.
  • Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, ce qui limite davantage les risques de contamination lors du processus de nettoyage.
  • La surface texturée est idéale pour les applications nécessitant des performances de frottement supplémentaires.
  • Sans cellulose ; compatibles avec une large gamme de produits chimiques, détergents, désinfectants et nettoyants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions 8 x 4 in (21 x 11cm), Régulier
Type de produit Tête de balai à franges
Longueur (impériale) 8 in
Stérilité Non stérile
Hauteur (impériale) 1 in
Largeur (impériale) 4 in
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Cadre standard de tête de serpillère VertiKlean QuickConnect 7,5 po
À utiliser avec (application) Utilisé avec le matériel correspondant pour le nettoyage humide des murs et des plafonds dans des environnements non stériles
Matériau Tissu en maille de polyester, mousse de polyester, Polyester Foam