Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
Code produit 18886610 Tous les produits Contec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Petit
Moyenne
L
À utiliser avec (équipement):
7,5 po Cadre standard
Grand support de serpillière de 14 po
Support de serpillière moyen de 12 po
Conditionnement:
1 pièce
32 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions À utiliser avec (équipement) Conditionnement
18886610 Petit 7,5 po Cadre standard 1 pièce
15964970 Moyenne Support de serpillière moyen de 12 po 1 pièce
16615524 L Grand support de serpillière de 14 po 32 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18886610 Fournisseur Contec™ Code fournisseur VKMOPIR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00€
    874.44€ / 1 pièces
    Économisez 130.56€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 15-02-2027
Utilisation avec le système de lavage VertiKlean™ mural conçu pour le nettoyage des surfaces verticales. Les têtes et les housses de serpillière stériles de VertiKlean™ pour système de lavage mural sont composées d’un tissu en polyester laminé et d’une mousse en polyester à haut pouvoir absorbant pour une excellente capacité de nettoyage et une résistance à l’abrasion. Une option texturée est disponible.
  • Léger, polyester, jetable
  • Idéal pour l’application de désinfectants et le nettoyage humide des surfaces verticales, des plafonds et des murs dans des environnements contrôlés ; pour atteindre les coins et les plafonds difficiles avec une amplitude de mouvement complète.
  • La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants jusqu’à la surface ; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et aide à répartir uniformément le liquide sur la surface à nettoyer.
  • Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, limitant ainsi la contamination potentielle lors du processus d’essuyage.
  • L’option de surface texturée est idéale pour les applications nécessitant une performance de nettoyage supplémentaire.
  • Ne contient pas de cellulose ; compatible avec une large gamme de produits chimiques, de détergents, de désinfectants et de nettoyants.
Informations sur la commande
Manche en aluminium avec support de serpillère disponible séparément (réf.19-038-555).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tête d’essoreuse
Stérilité Stérile
Autoclavable Autoclavable
Dimensions Petit
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) 7,5 po Cadre standard
À utiliser avec (application) Pour l’application de désinfectants et le nettoyage humide des plafonds et des murs dans les environnements contrôlés
Matériau Maille en polyester, Mousse de polyester