Learn More
Contec™ Têtes de balai-serpillère non stériles pour systèmes de lavage mural VertiKlean™
Tous les produits Contec Produits
Description
À utiliser avec le système de lavage mural VertiKlean&trade conçu pour le nettoyage des surfaces verticales Les têtes de balai-serpillère et les housses pour tête de balai non stériles pour systèmes de lavage mural Contec™ VertiKlean™ sont composées de tissu en polyester laminé et de mousse en polyester à haute adsorption pour d’exceptionnelles capacité de nettoyage et résistance à l’abrasion. Une option texturée pour les applications nécessitant une élimination améliorée des particules est disponible.
- Légères, en polyester, jetables
- Idéales pour l’application de désinfectants et les surfaces de nettoyage verticales mouillées, plafonds et murs, dans les environnements contrôlés ; atteignent les coins et les plafonds difficiles d’accès grâce à une amplitude complète de mouvements
- La mousse absorbante transporte les solvants et les désinfectants jusqu’à la surface ; le tissu en polyester offre une excellente résistance à l’abrasion et permet de répartir le liquide uniformément sur la surface à nettoyer.
- Les têtes sont découpées au laser pour sceller les bords, ce qui limite davantage les risques de contamination lors du processus de nettoyage.
- La surface texturée est idéale pour les applications nécessitant des performances de frottement supplémentaires.
- Sans cellulose ; compatibles avec une large gamme de produits chimiques, détergents, désinfectants et nettoyants
Spécification
Spécification
| Dimensions | 15 x 4 in (38 x 11 cm), Grande taille |
| Type de produit | Tête de balai à franges |
| Longueur (impériale) | 15 po |
| Stérilité | Non stérile |
| Hauteur (impériale) | 1 po |
| Largeur (impériale) | 4 in |
| Jetable | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | 14 po. Grand cadre de tête de serpillère VertiKlean à connexion rapide |
| À utiliser avec (application) | Utilisé avec le matériel correspondant pour le nettoyage humide des murs et des plafonds dans des environnements non stériles |
| Matériau | Tissu en maille de polyester, mousse de polyester, Tissu en maille de polyester / mousse de polyester de 60 ppi |