Description
- Luminosité élevée, grande opacité
- Génération ultra-faible de particules
- Teneur en ions métalliques ultra-faible
- Résistance élevée aux déchirures et à la traction
- Résistant à la chaleur
- Compatible avec les imprimantes laser standard et haut débit
- Compatible avec les photocopieurs à sec et standard
- Idéaux pour l’inscription de notes et d’instructions
Specifications
Specifications
| Matériau | Matériau Munising Bond fabriqué à base de cellulose saturée en polymère synthétique |
| Réglé | Non |
| Width (English) Page | 8,3 po |
| Longueur (impériale) de page | 11,7 po |
| Couleur | Bleu |
| Couleur de couvercle | Bleu |
| Dimensions (L x l) | A4 (210 x 297 mm) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Inscription de notes et d’instructions de travail |
| Show More |