Learn More
Brady™ Rouleau de papier dissolvable continu pour imprimante J2000
Code produit 17130471 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
28,58 mm
57,15 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
17130471 57,15 mm 1 pièce
17120471 28,58 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17130471 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 151240
Expédition estimée: 29-12-2026
Auto-adhésif et extrêmement facile à appliquer.
  • Exposer l’étiquette à de l’eau chaude pour la dissoudre en 30 secondes, sans endommager la surface sur laquelle elle a été appliquée et sans laisser de résidus
  • Réduit la main-d’œuvre requise pour retirer les étiquettes
  • Réduit l’entretien des filtres et des drains
  • Permet de réidentifier facilement les éléments réutilisables dans une gamme d’industries
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Amovible
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Avant
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Suivi des actifs, identification générale, étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) BradyJet Imprimante d'étiquettes couleur J2000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 ruban adhésif/sac
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40°F à +172°F
Plage de températures (métrique) entre -40°C et +78°C
Épaisseur (impériale) 0,0030 in
Épaisseur (métrique) 0,094 mm
Dimensions (L x l) 30.48 m x 57.15 mm
Longueur (impériale) 100 ft
Longueur (métrique) 30,48 m
Largeur (impériale) 2,25 in
Largeur (métrique) 57,15 mm
Poids (métrique) 301 g
Alternate Part Number J20C-2250-403