Learn More
KD Scientific Kit de débit continu
Code produit 11925596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de canaux:
2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de canaux Conditionnement
11925596 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11925596 Fournisseur KD Scientific Code fournisseur 780279
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.31€
    223.33€ / 1 pièces
    Économisez 41.98€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-02-2027
Pour une utilisation avec Legato 270 et Legato KDS 270
Spécification
Tension Néant
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,45 kg
Nombre de canaux 2
Type de produit Kit à débit continu pour Legato 270 et Legacy KDS 270