Learn More
SymLine Contrôle continu du niveau
Code produit 15988462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Contrôle du niveau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15988462 Contrôle du niveau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15988462 Fournisseur SymLine Code fournisseur 502042
Expédition estimée: 03-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Mesure continue des niveaux de remplissage - Contrôle permanent des boîtes non transparentes - Aucun problème avec l’unité de contrôle de niveau en permanence !
  • Avertissement automatique pour 5 niveaux de remplissage différents, librement réglables - précision jusqu'à ±0,5 mm
  • Le boîtier de commande est doté de 5 prises librement configurables pour contrôler les périphériques externes
  • La conception compacte et l’alimentation indépendante permettent une manipulation et une installation simples, même à l’extérieur des armoires de commutation
  • Capteur de disque pour le contrôle de niveau en matériaux non conducteurs - facile à installer et réglable en hauteur
  • Capteur de tige et boîte avec manchon - manchon amovible pour un entretien et un nettoyage faciles grâce à la boîte en matériau PE-HD conducteur électrostatique
  • Spécification
    Type de produit Contrôle du niveau