Learn More
SymLine Contrôle continu du niveau Accessoires
Click to view available options
Comprend:
1 fiche banane, 1 pince
1 pince, 1 bague dia. int. 10 mm
1 pince, 1 bague dia. int. 5 mm
1 pince, 1 bouton d’obturation
2 boutons pression de 10 mm
2 pinces
ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Câble de mise à la terre (connecteur à bouton pression)
Câble de mise à la terre et pince
Mesure de niveau avec licence ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Raccord pour contrôle de niveau continu (502042)
Type de produit:
Bride de mise à la terre
Capsule de sécurité pour déchets
Capteur de disque capacitif
Capteur de tige capacitif
Câble de mise à la terre
Câble de mise à la terre
Prise de mise à la terre
Tapis de sol antistatique
Conditionnement:
1 pièce
Description
Mesure continue des niveaux de remplissage - Contrôle permanent des boîtes non transparentes - Aucun problème avec l’unité de contrôle de niveau en permanence !
Specifications
Specifications
| Description | Tapis de sol antistatique, acétate d’éthylènevinylate, dimensions (l x H x P) : 610 x 1220 x 3 mm |
| Longueur (métrique) | 1,22 m |
| Largeur (métrique) | 610 mm |
| Comprend | Câble de mise à la terre (connecteur à bouton pression) |
| À utiliser avec (application) | Élimination / dissipation de la charge statique |
| Type de produit | Tapis de sol antistatique |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction