Learn More
SymLine Contrôle continu du niveau Accessoires
Click to view available options
Comprend:
1 fiche banane, 1 pince
1 pince, 1 bague dia. int. 10 mm
1 pince, 1 bague dia. int. 5 mm
1 pince, 1 bouton d’obturation
2 boutons pression de 10 mm
2 pinces
ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Câble de mise à la terre (connecteur à bouton pression)
Câble de mise à la terre et pince
Mesure de niveau avec licence ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Raccord pour contrôle de niveau continu (502042)
Type de produit:
Bride de mise à la terre
Capsule de sécurité pour déchets
Capteur de disque capacitif
Capteur de tige capacitif
Câble de mise à la terre
Câble de mise à la terre
Prise de mise à la terre
Tapis de sol antistatique
Conditionnement:
1 pièce
Description
Mesure continue des niveaux de remplissage - Contrôle permanent des boîtes non transparentes - Aucun problème avec l’unité de contrôle de niveau en permanence !
Spécification
Spécification
| Description | Câble de mise à la terre, 2 pinces, L = 1,5 m |
| Longueur (métrique) | 1,5 m |
| Comprend | 2 pinces |
| À utiliser avec (équipement) | Bouchons de sécurité des déchets et bagues de connexion pour entonnoirs |
| Type de produit | Câble de mise à la terre |