Learn More
SymLine Accessoire pour le contrôle continu du niveau
Code produit 15978462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 fiche banane, 1 pince
1 pince, 1 bague dia. int. 10 mm
1 pince, 1 bague dia. int. 5 mm
1 pince, 1 bouchon à bouton
2 boutons pression de 10 mm
2 pinces
ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Adapté au contrôle de niveau continu
Câble de mise à la terre
Câble de mise à la terre et pince
Type de produit:
Bride de mise à la terre
Capsule de sécurité pour déchets
Capteur de disque capacitif
Capteur de tige capacitif
Câble de mise à la terre
Prise de mise à la terre
Tapis de sol antistatique
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Type de produit Unit Size
15978462 Adapté au contrôle de niveau continu Capsule de sécurité pour déchets 1 pièce
15331157 1 pince, 1 bouchon à bouton Câble de mise à la terre 1 pièce
17397419 ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR Capteur de tige capacitif 1 pièce
17317429 ATEX zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga Capteur de disque capacitif 1 pièce
10809340 2 pinces Câble de mise à la terre 1 pièce
10518900 1 pince, 1 bague dia. int. 10 mm Câble de mise à la terre 1 pièce
14663394 1 pince, 1 bague dia. int. 5 mm Câble de mise à la terre 1 pièce
15311157 2 boutons pression de 10 mm Prise de mise à la terre 1 pièce
12664745 Câble de mise à la terre et pince Bride de mise à la terre 1 pièce
10272510 Câble de mise à la terre Tapis de sol antistatique 1 pièce
10347769 1 fiche banane, 1 pince Câble de mise à la terre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15978462 Supplier SymLine Supplier No. 106507
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    441.00€
    384.14€ / 1 pièces
    Économisez 56.86€
    12% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Accessoires pour le contrôle continu du niveau
Mesure continue des niveaux de remplissage - Contrôle permanent des boîtes non transparentes - Aucun problème avec l’unité de contrôle de niveau en permanence !
Specifications
Description Bouchon de sécurité des déchets, S60/61, GL25 (m), raccord pour contrôle de niveau continu (502042), conducteur électrostatique PE-HD, connecteur pour filtre d’échappement
Dimensions S60/61, GL25 (m)
Comprend Adapté au contrôle de niveau continu
Type de produit Capsule de sécurité pour déchets