Learn More
SymLine Accessoire pour le contrôle continu du niveau
Description
Mesure continue des niveaux de remplissage - Contrôle permanent des boîtes non transparentes - Aucun problème avec l’unité de contrôle de niveau en permanence !
Spécification
Spécification
| Description | Pour une utilisation correcte en association avec l’amplificateur de l’interrupteur d’isolement 108278 & la boîte 108042-S1. Boîtier M18 x 1, matériau de surface actif en PTFE, matériau de boîtier en laiton. Encastrable. Distance de détection réglable de 1 à 8 mm. |
| Comprend | ATEX, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR |
| Type de produit | Capteur de tige capacitif |