Learn More
Brady™ Rouleau magnétique continu pour imprimante J2000
Code produit 17130451
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
7,62 m x 63,50 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17130451 7,62 m x 63,50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17130451 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 151114
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les étiquettes magnétiques B-2509 sont disponibles pour l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000.
  • Le matériau peut être imprimé en couleur dans vos locaux lorsque vous en avez besoin ; ils adhèrent aux surfaces métalliques incluant la plupart des étagères et tiroirs industriels
  • Idéal pour augmenter l’efficacité du prélèvement dans
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Non adhésif
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polyester magnétique
Côtés imprimables Avant
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Distributeur d’étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, étiquetage Lean et 5S, identification de sécurité
À utiliser avec (équipement) BradyJet Imprimante d'étiquettes couleur J2000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 étiquette/sac
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) 0°F à 140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0,018 in
Épaisseur (métrique) 0,457 mm
Dimensions (L x l) 7,62 m x 63,50 mm
Longueur (impériale) 25 ft
Longueur (métrique) 7,62 m
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 63,50 mm
Poids (métrique) 903 g
Alternate Part Number J20C-2500-2509