Learn More
IKA™ Agitateurs à rouleaux à action de basculement et de roulement et à fonctionnement continu
Code produit 13440587 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Rouleau 10 de base
Rouleau 10 numérique
Rouleau 6 de base
Rouleau 6 numérique
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
13440587 Rouleau 10 numérique 1 pièce
13420587 Rouleau 6 numérique 1 pièce
13410587 Rouleau 6 de base 1 pièce
13430587 Rouleau 10 de base 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13440587 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0004013000
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Agitateurs à rouleaux avec six ou dix rouleaux pour une plus large gamme d’applications, en particulier dans le domaine médical et biologique. Les agitateurs à rouleaux à action de basculement et de roulement et à fonctionnement continu IKA™ fournissent un mouvement doux de basculement et de roulement à des vitesses réglables à l’infini.
  • Utilisé pour mélanger des échantillons de sang, des suspensions solides et liquides et des échantillons visqueux  
  • L’unité peut être utilisée avec tous les tubes classiques et flacons cylindriques
  • Accessoires facilement amovibles pour un nettoyage rapide en cas de déversements d’échantillons
  • Minuterie : Compte à rebours, réglable de 1 sec à 99 h et 59 min.
  • Compteur : Affichage du temps d’agitation
  • Affichage des codes d’erreur
  • Utilisable de 4 à 50°C dans les incubateurs
  • Convient au fonctionnement en continu
  • Les rouleaux amovibles permettent d’agiter des tubes plus grands
  • Fonctionnement facile grâce au clavier
  • Diamètre d’agitation : 24,5 mm  (hauteur)
  • Plage de vitesses : 5 à 80 tr/min
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Angle de rotation 3°
Vitesse de rotation 0 à 80 tr/min
Tension 100/240 V
Plage de températures (métrique) 4°C à 50°C
Puissance 24 W
Certifications/Conformité DIN EN 60529 IP 21
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) 115 mm
Longueur (métrique) de la plateforme 350 mm
Poids à l’expédition (métrique) 6 kg
Modèle Rouleau 10 numérique
À utiliser avec (application) Utilisé pour mélanger des échantillons de sang, des suspensions solides et liquides et des échantillons visqueux
Plage d’humidité 80%
Quantité d’emballage 1 de chaque