Learn More
Brady™ Rouleau continu en papier pour imprimante J2000
Description
- À utiliser avec l’imprimante pour étiquettes couleur BradyJet J2000
- L’étiquette est une solution économique pour l’étiquetage à usage général avec une durée de vie limitée
- Peut être utilisé pour identifier l’emballage <
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863 |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouler |
| Matériau | Papier traité avec des huiles non saturées |
| Côtés imprimables | Avant |
| Print Technology | Jet d'encre |
| Type de produit | Ruban adhésif |
| Afficher plus |