Learn More
Brady™ Rouleau continu en papier pour imprimante J2000
Code produit 17190461
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
50,80 mm
76,20 mm
101,60 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
17190461 76,20 mm 1 pièce
17180461 50,80 mm 1 pièce
17100471 101,60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17190461 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 151134
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le matériau de l’étiquette en papier B-2550 est disponible pour une impression en couleur sur demande dans vos locaux grâce à l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000.
  • À utiliser avec l’imprimante pour étiquettes couleur BradyJet J2000
  • L’étiquette est une solution économique pour l’étiquetage à usage général avec une durée de vie limitée
  • Peut être utilisé pour identifier l’emballage
  • <
Spécification
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Papier traité avec des huiles non saturées
Côtés imprimables Avant
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des composants et des équipements, identification des installations, identification générale
À utiliser avec (équipement) BradyJet Imprimante d'étiquettes couleur J2000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 étiquette/sac
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
Épaisseur (impériale) 0,0069 in
Épaisseur (métrique) 0,175 mm
Dimensions (L x l) 30.48 m x 76.2 mm
Longueur (impériale) 100 ft
Longueur (métrique) 30,48 m
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 76,20 mm
Poids (métrique) 391 g
Alternate Part Number J20C-3000-2550