Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester continues pour BradyJet J4000
Code produit 17459232
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
28,6 mm
57,2 mm
101,6 mm
203,2 mm
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
17459232 28,6 mm 1 pièce
17469232 57,2 mm 1 pièce
17479232 101,6 mm 1 pièce
17489232 203,2 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17459232 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 152809
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le matériau en polyester B-2475 est conforme à la norme UL 969 sur le marquage et l’étiquetage et idéal pour l’étiquetage des produits, les logos, les étiquettes Right to Know et les applications de codes-barres.
  • Ajoutez de la couleur et modifiez les étiquettes à la demande pour une solution d’étiquetage sans déchets à faible stock
  • L’impression en couleur permet de créer des étiquettes avec des données variables et des composants couleur en interne
  • Durable et résistant à l’abrasion, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants
  • Le polyester réceptif au jet d’encre et doté d’un adhésif acrylique est plus efficace sur les surfaces planes et lisses
  • Permet de réduire le stockage des étiquettes car ces dernières sont créées et imprimées à la demande
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Continue
Matériau Polyester (compatible avec l'impression jet d'encre)
Côtés imprimables Impression unilatérale
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage par codes-barres, étiquetage des équipements, identification générale
À utiliser avec (équipement) Imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J4000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 ruban adhésif/sac
Quantité 1 bande
Plage de températures (impériale) -40°F à +140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +80°C
Épaisseur (impériale) 0,0047 in
Épaisseur (métrique) 0,11 mm
Dimensions (L x l) 30.48 m x 28.58 mm
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30,5 m
Largeur (impériale) 1,125 in
Largeur (métrique) 28,6 mm
Alternate Part Number J40C-1125-2475