Learn More
Brady™ Rouleau continu en polypropylène pour imprimante J2000
Code produit 17130401
Change view
Click to view available options
Largeur (métrique):
57,00 mm
101,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
17130401 57,00 mm 1 pièce
17140401 101,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17130401 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150758
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec l’imprimante d’étiquettes couleur BradyJet J2000
Ne laissez pas une étiquette sur le produit final nuire à votre efficacité. Avec les étiquettes marines BS 5609 et les BradyJet Imprimante jet d'encre J2000 : vos étiquettes restent collées et visibles, même en mer.
  • Certifiez-le – Le matériau d'étiquette B-2585 est conforme aux sections 2 et 3 de la norme BS 5609.
  • Gardez-le coloré – ce matériau traverse le BradyJet J2000 pour l'impression couleur haute résolution
  • Assurez-vous de sa conformité – Ces étiquettes sont certifiées pour une utilisation dans le transport maritime international et sont idéales pour les étiquettes chimiques SGH.
  • BradyJet Les imprimantes vous permettent de créer les étiquettes en couleur dont vous avez besoin pour répondre aux spécifications de vos clients et aux exigences internes.
  • L’impression à jet d'encre vous permet de créer les étiquettes couleur dont vous avez besoin sans accumulation d’adhésif qui peut endommager les imprimantes laser
  • Un ruban est nécessaire pour imprimer ce matériau. Utiliser la référence J20-CMY
Spécification
Certifications/Conformité BS 5609:1986, sections 2 et 3, conforme aux directives 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Rouler
Matériau Polypropylène
Côtés imprimables Avant
Print Technology Jet d'encre
Type de produit Ruban adhésif
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, identification des dangers, étiquetage maritime, identification de sécurité
À utiliser avec (équipement) BradyJet Imprimante d'étiquettes couleur J2000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 étiquette/rouleau
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40°F à +300°F
Plage de températures (métrique) entre -40°C et +149°C
Épaisseur (impériale) 0,0088 in
Épaisseur (métrique) 0,224 mm
Dimensions (L x l) 30.48 m x 57.15 mm
Longueur (impériale) 98,42 ft
Longueur (métrique) 30,00 m
Largeur (impériale) 2,244 in
Largeur (métrique) 57,00 mm
Poids (métrique) 220 g
Alternate Part Number J20C-2250-2585